Stampa…
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 397 EUR
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863386
CAS Number: 98298-49-8