2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470183-1G
OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA
397
EUR
APOSOR470183-1G
APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375280 CAS Number: 1261268-75-0 |