4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470178-1G
OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA
459
EUR
APOSOR470178-1G
APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formula:
C₁₇H₂₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 322,83 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18651695 CAS Number: 807316-60-5 |