Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470174-25G
OR470174-5G
APOSOR470174-25GEA
997
EUR
APOSOR470174-25G
APOSOR470174-5G
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Formula:
C₁₂H₁₆O₄ Peso molecolare: 224,253 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16089521 CAS Number: 141289-99-8 |