Stampa…
6-Phenoxynicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470172-1G OR470172-5G
APOSOR470172-1GEA 92.8 EUR
APOSOR470172-1G APOSOR470172-5G
6-Phenoxynicotinonitrile
6-Phenoxynicotinonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205454
CAS Number: 99902-72-4