Stampa…
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 713 EUR
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formula: C₉H₉NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071041
CAS Number: 43111-34-8