Stampa…
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470159-1G OR470159-5G
APOSOR470159-1GEA 306 EUR
APOSOR470159-1G APOSOR470159-5G
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071035
CAS Number: 1256633-40-5