Stampa…
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470158-1G OR470158-5G
APOSOR470158-1GEA 306 EUR
APOSOR470158-1G APOSOR470158-5G
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071034
CAS Number: 1256633-35-8