Stampa…
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470146-1G OR470146-250MG
APOSOR470146-1GEA 499 EUR
APOSOR470146-1G APOSOR470146-250MG
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Peso molecolare: 265,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071010
CAS Number: 1256633-22-3