2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR470142-1G
OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA
125
EUR
APOSOR470142-1G
APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Formula:
C₇H₁₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060887 CAS Number: 594-83-2 UN: 1987 ADR: 3,III |