Stampa…
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 713 EUR
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
Peso molecolare: 228,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071000
CAS Number: 1256633-15-4