Stampa…
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR470134-25G OR470134-5G OR470134-10G
APOSOR470134-25GEA 1060 EUR
APOSOR470134-25G APOSOR470134-5G APOSOR470134-10G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18070994
CAS Number: 1515-84-0