Stampa…
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyrazin-2-amine
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 205 EUR
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Formula: C₉H₁₂BrN₃Si
Peso molecolare: 270,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660032
CAS Number: 875781-41-2