Stampa…
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 400 EUR
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₅
Peso molecolare: 271,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16883080
CAS Number: 1245782-62-0