Stampa…
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470123-1G OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA 397 EUR
APOSOR470123-1G APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Peso molecolare: 294,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11057846
CAS Number: 924867-88-9