Stampa…
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470122-1G OR470122-5G
APOSOR470122-1GEA 397 EUR
APOSOR470122-1G APOSOR470122-5G
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09932969
CAS Number: 1016519-61-1