Stampa…
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470121-1G OR470121-5G
APOSOR470121-1GEA 275 EUR
APOSOR470121-1G APOSOR470121-5G
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formula: C₁₃H₁₅N
Peso molecolare: 185,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367857
CAS Number: 124192-87-6