Stampa…
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470118-1G OR470118-250MG
APOSOR470118-1GEA 499 EUR
APOSOR470118-1G APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210084
CAS Number: 64599-56-0