Stampa…
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 306 EUR
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 220,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09711359
CAS Number: 938239-74-8