Stampa…
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 256 EUR
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16883062
CAS Number: 18333-20-5