3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470095-1G
OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA
306
EUR
APOSOR470095-1G
APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Formula:
C₁₀H₁₅NOS Peso molecolare: 197,297 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16495893 CAS Number: 1226776-90-4 |