Stampa…
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470093-1G OR470093-5G
APOSOR470093-1GEA 256 EUR
APOSOR470093-1G APOSOR470093-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 181,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05053657
CAS Number: 3245-88-3