Stampa…
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470091-1G OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA 499 EUR
APOSOR470091-1G APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₂₀H₂₈N₂O₆
Peso molecolare: 392,446 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495881
CAS Number: 392331-67-8