Stampa…
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470090-1G OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA 397 EUR
APOSOR470090-1G APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₅
Peso molecolare: 293,315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495878
CAS Number: 1226776-84-6