Stampa…
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470086-1G OR470086-5G
APOSOR470086-1GEA 306 EUR
APOSOR470086-1G APOSOR470086-5G
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11717845
CAS Number: 33631-94-6