Stampa…
Benzyl Morpholinoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470085-25G OR470085-5G
APOSOR470085-25GEA 561 EUR
APOSOR470085-25G APOSOR470085-5G
Benzyl Morpholinoacetate
Benzyl Morpholinoacetate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495872
CAS Number: 53342-23-7