Stampa…
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Fornitore: Apollo Scientific
OR470084-1G OR470084-5G
APOSOR470084-1GEA 256 EUR
APOSOR470084-1G APOSOR470084-5G
N-Boc-Pro-Gly-OMe
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Formula: C₁₃H₂₂N₂O₅
Peso molecolare: 286,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495870
CAS Number: 34290-72-7