Stampa…
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyloxazolidine-2,5-dione
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 121 EUR
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formula: C₇H₁₁NO₃
Peso molecolare: 157,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684167
CAS Number: 51248-35-2