3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
OR470080-5G
OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA
1220
EUR
APOSOR470080-5G
APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formula:
C₆H₁₂BrN·BrH Peso molecolare: 258,982 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375234 CAS Number: 13617-02-2 |