Stampa…
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470079-250MG OR470079-1G
APOSOR470079-250MGEA 346 EUR
APOSOR470079-250MG APOSOR470079-1G
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195438
CAS Number: 132973-51-4