Stampa…
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470075-1G OR470075-5G
APOSOR470075-1GEA 306 EUR
APOSOR470075-1G APOSOR470075-5G
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
Peso molecolare: 291,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461233
CAS Number: 169384-56-9