Stampa…
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 464 EUR
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 235,282 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12869794
CAS Number: 835879-06-6