Stampa…
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470069-1G OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA 256 EUR
APOSOR470069-1G APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Peso molecolare: 241,671 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191619
CAS Number: 1197193-12-6