4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470068-1G
OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA
256
EUR
APOSOR470068-1G
APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13191618 CAS Number: 1197193-20-6 |