Stampa…
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470067-5G OR470067-1G
APOSOR470067-5GEA 1180 EUR
APOSOR470067-5G APOSOR470067-1G
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191615
CAS Number: 1197193-32-0