Stampa…
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 256 EUR
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 299,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110915
CAS Number: 1131622-55-3