Stampa…
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470062-1G OR470062-5G
APOSOR470062-1GEA 256 EUR
APOSOR470062-1G APOSOR470062-5G
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Bromo-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110874
CAS Number: 1131615-12-7