Stampa…
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR470058-25G OR470058-5G
APOSOR470058-25GEA 916 EUR
APOSOR470058-25G APOSOR470058-5G
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134514
CAS Number: 1817-88-5