Stampa…
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 256 EUR
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828716
CAS Number: 871235-24-4