2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Piperidylacetic Acid Hydrochloride
OR470052-1G
OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA
154
EUR
APOSOR470052-1G
APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Peso molecolare: 179,645 g/mol Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061346 CAS Number: 19615-30-6 UN: 1759 ADR: 8,III |