Stampa…
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470051-25G OR470051-5G
APOSOR470051-25GEA 824 EUR
APOSOR470051-25G APOSOR470051-5G
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828697
CAS Number: 1186663-25-1