Stampa…
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470021-25G OR470021-5G
APOSOR470021-25GEA 804 EUR
APOSOR470021-25G APOSOR470021-5G
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656807
CAS Number: 1141669-53-5