3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR470018-1G
OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA
154
EUR
APOSOR470018-1G
APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00454125 CAS Number: 2138-33-2 |