N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470014-1G
OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA
154
EUR
APOSOR470014-1G
APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09965833 CAS Number: 1019115-71-9 |