Stampa…
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470009-25G OR470009-5G
APOSOR470009-25GEA 601 EUR
APOSOR470009-25G APOSOR470009-5G
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₅
Peso molecolare: 210,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00088952
CAS Number: 65911-46-8