Stampa…
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR470002-1G OR470002-250MG
APOSOR470002-1GEA 601 EUR
APOSOR470002-1G APOSOR470002-250MG
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Formula: C₁₁H₁₁BrN₄O
Peso molecolare: 295,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998891
CAS Number: 950845-96-2