Stampa…
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 316 EUR
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Peso molecolare: 285,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565655
CAS Number: 1095010-42-6