Stampa…
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 655 EUR
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
Peso molecolare: 247,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28167356
CAS Number: 895543-00-7