Stampa…
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46764-1G OR46764-5G
APOSOR46764-1GEA 0 EUR
APOSOR46764-1G APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13181515
CAS Number: 800402-06-6