Stampa…
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 250 EUR
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₉H₁₀BrClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30497988
CAS Number: 2060040-98-2